Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0002678M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GGT1 antibody produced in mouse
clone 1F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD224, Anti-D22S672, Anti-D22S732, Anti-GGT, Anti-GTG, Anti-MGC96963, Anti-gamma-glutamyltransferase 1
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GGT1(2678)
Opis ogólny
Enzym kodowany przez ten gen katalizuje przeniesienie ugrupowania glutamylowego glutationu na różne aminokwasy i akceptory dipeptydowe. Enzym składa się z łańcucha ciężkiego i łańcucha lekkiego, które pochodzą z jednego białka prekursorowego i jest obecny w tkankach zaangażowanych we wchłanianie i wydzielanie. Enzym ten jest członkiem rodziny białek gamma-glutamylotransferazy, której wielu członków nie zostało jeszcze w pełni scharakteryzowanych, a niektóre z nich mogą reprezentować pseudogeny. Gen ten jest klasyfikowany jako gamma-glutamylotransferaza typu I. Zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów, kodujących to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GGT1 (NP_005256, 381 a.a. ~ 470 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TAHLSVVAEDGSAVSATSTINLYFGSKVRSPVSGILFNNEMDDFSSPSITNEFGVPPSPANFIQPGKQPLSSMCPTIMVGQDGQVRMVVG
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)