Kluczowe dokumenty
WH0002641M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GCG antibody produced in mouse
clone 2D3-2B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GLP1, Anti-GLP2, Anti-GRPP, Anti-glucagon
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D3-2B11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GCG(2641)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest w rzeczywistości preproteiną, która jest rozszczepiana na cztery różne dojrzałe peptydy. Jeden z nich, glukagon, jest hormonem trzustkowym, który przeciwdziała obniżającemu poziom glukozy działaniu insuliny poprzez stymulację glikogenolizy i glukoneogenezy. Glukagon jest ligandem dla specyficznego receptora związanego z białkiem G, którego szlak sygnałowy kontroluje proliferację komórek. Dwa z pozostałych peptydów są wydzielane z komórek endokrynnych jelit i promują wchłanianie składników odżywczych poprzez różne mechanizmy. Wreszcie czwarty peptyd jest podobny do glicentyny, aktywnego enteroglukagonu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GCG (AAH05278, 1 a.a. ~ 180 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MKSIYFVAGLFVMLVQGSWQRSLQDTEEKSRSFSASQADPLSDPDQMNEDKRHSQGTFTSDYSKYLDSRRAQDFVQWLMNTKRNRNNIAKRHDEFERHAEGTFTSDVSSYLEGQAAKEFIAWLVKGRRDFPEEVAIVEELGRRHADGSFSDEMNTILDNLAARDFINWLIQTKITDRK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)