Kluczowe dokumenty
WH0002294M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FOXF1 antibody produced in mouse
clone 3D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FKHL5, Anti-FREAC1, Anti-MGC105125, Anti-forkhead box F1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXF1(2294)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny czynników transkrypcyjnych forkhead, która charakteryzuje się odrębną domeną forkhead. Specyficzna funkcja tego genu nie została jeszcze określona; może on jednak odgrywać rolę w regulacji genów płucnych, a także w rozwoju embrionalnym. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FOXF1 (NP_001442, 251 a.a. ~ 353 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AALNSGASYIKQQPLSPCNPAANPLSGSLSTHSLEQPYLHQNSHNAPAELQGIPRYHSQSPSMCDRKEFVFSFNAMASSSMHSAGGGSYYHQVTYQDIKPCV
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)