Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0002119M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ETV5 antibody produced in mouse
clone 7C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ERM, Anti-ets variant gene 5 (ets-related molecule)
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7C10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ETV5(2119)
Opis ogólny
Białko wariantu 5 genu Ets (ETV5) należy do podrodziny czynników transkrypcyjnych ETS aktywatora wzmacniacza polyoma 3 (PEA3). Gen ETV5 znajduje się na ludzkim chromosomie w pozycji 3q27.2.
Immunogen
ETV5 (NP_004445, 181 a.a. ~ 290 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LPEPGPQQQTFAVPRPPHQPLQMPKMMPENQYPSEQRFQRQLSEPCHPFPPQPGVPGDNRPSYHRQMSEPIVPAAPPPQGFKQEYHDPLYEHGVPGMPGPPAHGFQSPM
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-ETV5 wyprodukowane u myszy zostało użyte do western blottingu[1] (1:1000)[2][3].
Działania biochem./fizjol.
Gen wariantu Ets 5 (ETV5) jest odpowiedzialny za przeżycie, proliferację i samoodnowę spermatogonialnych komórek macierzystych (SSC). Białko ETV5 odgrywa rolę w pośredniczeniu w sygnalizacji czynnika neurotroficznego pochodzącego z linii komórek glejowych (GDNF) i indukuje kilka genów wymaganych do regulacji losu SSC. Bierze udział w rozwoju kończyn i reguluje przejście nabłonkowo-mezenchymalne w kilku komórkach nowotworowych. Białko ETV5 wiąże się z konserwatywnym motywem GGAA/T i reguluje ekspresję genów.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lee Huang et al.
Cancer research, 81(8), 2071-2085 (2021-02-03)
The failure of once promising target-specific therapeutic strategies often arises from redundancies in gene expression pathways. Even with new melanoma treatments, many patients are not responsive or develop resistance, leading to disease progression in terms of growth and metastasis. We
Erik Melén et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 126(3), 631-637 (2010-09-08)
Epidemiologic studies consistently show associations between asthma and obesity. Shared genetics might account for this association. We sought to identify genetic variants associated with both asthma and obesity. On the basis of a literature search, we identified genes from (1)
Xin Wu et al.
Biology of reproduction, 85(6), 1114-1123 (2011-08-06)
Insight regarding mechanisms controlling gene expression in the spermatogonial stem cell (SSC) will improve our understanding of the processes regulating spermatogenesis and aid in treating problems associated with male infertility. In the present study, we explored the global gene expression
Duy Pham et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 134(1), 204-214 (2014-02-04)
The differentiation of TH17 cells, which promote pulmonary inflammation, requires the cooperation of a network of transcription factors. We sought to define the role of Etv5, an Ets-family transcription factor, in TH17 cell development and function. TH17 development was examined
Severa Bunda et al.
Nature communications, 10(1), 661-661 (2019-02-10)
Capicua (CIC) is a transcriptional repressor that counteracts activation of genes downstream of receptor tyrosine kinase (RTK)/Ras/ERK signaling. It is well-established that tumorigenesis, especially in glioblastoma (GBM), is attributed to hyperactive RTK/Ras/ERK signaling. While CIC is mutated in other tumors