Kluczowe dokumenty
WH0000490M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP2B1 antibody produced in mouse
clone 3E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 1, Anti-PMCA1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP2B1(490)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny ATPaz transportu jonów pierwotnych typu P, charakteryzujących się tworzeniem pośredniego fosforanu asparaginylu podczas cyklu reakcji. Enzymy te usuwają dwuwartościowe jony wapnia z komórek eukariotycznych wbrew bardzo dużym gradientom stężeń i odgrywają kluczową rolę w wewnątrzkomórkowej homeostazie wapnia. Izoformy ATPazy wapniowej błony plazmatycznej ssaków są kodowane przez co najmniej cztery oddzielne geny, a różnorodność tych enzymów jest dodatkowo zwiększona przez alternatywny splicing transkryptów. Ekspresja różnych izoform i wariantów splicingu jest regulowana w sposób specyficzny dla rozwoju, tkanki i typu komórki, co sugeruje, że pompy te są funkcjonalnie dostosowane do potrzeb fizjologicznych poszczególnych komórek i tkanek. Gen ten koduje izoformę 1 ATPazy wapniowej błony plazmatycznej. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ATP2B1 (NP_001673, 1 a.a. ~ 97 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MGDMANNSVAYSGVKNSLKEANHDGDFGITLAELRALMELRSTDALRKIQESYGDVYGICTKLKTSPNEGLSGNPADLERREAVFGKNFIPPKKPKT
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)