Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0000489M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP2A3 antibody produced in mouse
clone 2H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ATPase, Ca++ transporting, ubiquitous, Anti-SERCA3
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP2A3(489)
Opis ogólny
Gen ten koduje jedną z SERCA Ca(2+)-ATPaz, które są wewnątrzkomórkowymi pompami zlokalizowanymi w siateczce sarkoplazmatycznej lub endoplazmatycznej komórek mięśniowych. Enzym ten katalizuje hydrolizę ATP połączoną z translokacją wapnia z cytozolu do światła siateczki sarkoplazmatycznej i bierze udział w sekwestracji wapnia związanej z pobudzeniem i skurczem mięśni. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ATP2A3 (AAH35729, 501 a.a. ~ 620 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TRPHPTGQGSKMFVKGAPESVIERCSSVRVGSRTAPLTPTSREQILAKIRDWGSDTLRCLALATRDAPPRKEDMELDDCSKFVQYETDLTFVGCVGMLDPPRPEVAACITRCYQAGIR
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kanishka Basnayake et al.
PLoS biology, 17(6), e2006202-e2006202 (2019-06-05)
Fast calcium transients (<10 ms) remain difficult to analyse in cellular microdomains, yet they can modulate key cellular events such as trafficking, local ATP production by endoplasmic reticulum-mitochondria complex (ER-mitochondria complex), or spontaneous activity in astrocytes. In dendritic spines receiving