Kluczowe dokumenty
WH0000429M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ASCL1 antibody produced in mouse
clone 7E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ASH1, Anti-HASH1, Anti-MASH1, Anti-achaete-scute complex-like 1 (Drosophila)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7E11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASCL1(429)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny czynników transkrypcyjnych BHLH (ang. basic helix-loop-helix). Białko aktywuje transkrypcję poprzez wiązanie się z ramką E (5′-CANNTG-3′). Dimeryzacja z innymi białkami BHLH jest wymagana do skutecznego wiązania DNA. Białko to odgrywa rolę w zaangażowaniu i różnicowaniu neuronów oraz w wytwarzaniu neuronów węchowych i autonomicznych. Mutacje w tym genie mogą w rzadkich przypadkach przyczyniać się do fenotypu wrodzonego zespołu ośrodkowej hipowentylacji (CCHS). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ASCL1 (NP_004307, 137 a.a. ~ 236 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GFATLREHVPNGAANKKMSKVETLRSAVEYIRALQQLLDEHDAVSAAFQAGVLSPTISPNYSNDLNSMAGSPVSSYSSDEGSYDPLSPEEQELLDFTNWF
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)