Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0000276M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AMY1A antibody produced in mouse
clone 2D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AMY1, Anti-AMY1B, Anti-amylase, alpha 1A; salivary
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
numer dostępu GenBank
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AMY1A(276)
Opis ogólny
Amylazy są wydzielanymi białkami, które hydrolizują wiązania 1,4-alfa-glukozydowe w oligosacharydach i polisacharydach, a tym samym katalizują pierwszy etap trawienia skrobi i glikogenu. Ludzki genom zawiera kilka genów amylazy, które ulegają ekspresji na wysokim poziomie w gruczołach ślinowych lub trzustce. Ten gen koduje izoenzym amylazy wytwarzany przez gruczoł ślinowy. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AMY1A (NP_001008222, 172 a.a. ~ 246 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VRDCRLSGLLDLALGKDYVRSKIAEYMNHLIDIGVAGFRIDASKHMWPGDIKAILDKLHNLNSNWFPEGSKPFI
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Junichi Tanaka et al.
Nature cell biology, 24(11), 1595-1605 (2022-10-18)
Salivary glands act as virus reservoirs in various infectious diseases and have been reported to be targeted by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). However, the mechanisms underlying infection and replication in salivary glands are still enigmatic due to
Nicolas Reynoird et al.
Genes & development, 30(7), 772-785 (2016-03-19)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is a lethal form of cancer with few therapeutic options. We found that levels of the lysine methyltransferase SMYD2 (SET and MYND domain 2) are elevated in PDAC and that genetic and pharmacological inhibition of SMYD2
Junichi Tanaka et al.
Nature communications, 9(1), 4216-4216 (2018-10-13)
Organoids generated from pluripotent stem cells are used in the development of organ replacement regenerative therapy by recapitulating the process of organogenesis. These processes are strictly regulated by morphogen signalling and transcriptional networks. However, the precise transcription factors involved in