Kluczowe dokumenty
U5753
Uniblue A sodium salt
Synonim(y):
Acid Blue 215
About This Item
Wzór liniowy:
C22H15N2O7S2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.48
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12171500
skład
Dye content, ~75%
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?