Przejdź do
94335
Uridine 5′-diphosphoglucose disodium salt
≥98.0% (HPLC), from Saccharomyces cerevisiae, powder
Synonim(y):
UDP-D-Glucose disodium salt, UDPG, UDP-glc, Uridine-diphosphate-glucose disodium salt, Uridine[5’]diphospho[1]-α-D-glucopyranose disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
521,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22N2Na2O17P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
610.27
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
248-801-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4290380
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Biological source:
Saccharomyces cerevisiae
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL, clear
Storage temp.:
−20°C
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Uridine 5′-diphosphoglucose disodium salt, ≥98.0% (HPLC)
biological source
Saccharomyces cerevisiae
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤5% solvent, ≤8.5% water
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-;;/m1../s1
InChI key
PKJQEQVCYGYYMM-QBNUFUENSA-L
General description
Uridine5′-diphosphoglucose disodium salt is a nucleotide sugar consisting of a uracil base, ribose sugar, and two phosphate groups.
Application
UDP-glucose has been used:
  • as a substrate in the enzymatic production of glycosides and their detection by liquid chromatography-mass spectrometry.
  • as a substrate in the substrate screening and binding affinity measurements of the human CMP-Sia transporter.
Biochem/physiol Actions
UDP-glucose, acts as a precursor of UDP-galactose and UDP-glucuronate. In addition, it also aids in the biosynthesis of glucose-containing molecules such as oligosaccharides, polysaccharides, glycoproteins, and glycolipids in animals and some microorganisms . Several studies suggest that UDP-Glucose has the potential to act as a signaling molecule in plants beyond its classical metabolic functions . Uridine-5′-diphosphoglucose acts as an agonist to the purinergic receptor P2Y14 G protein-coupled receptor (GPCR) receptor, involved in the activation of dendritic cells and glial cells. It can also activate G protein-coupled receptor 17 (GPR17) thereby inducing oligodendrocyte differentiation.
Other Notes
Stimulates the reduction of methylcoenzyme M in cell-free extracts of Methanobacterium thermoautotrophicum[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U6751U5252U4125
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
bovine liver, rabbit muscle, yeast
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98-100%
assay
≥97%
assay
95-100%
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
impurities
≤5% solvent, ≤8.5% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)