Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human liver (containing intracellular or extracellular iron)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Szkiełka histologiczne z zatopionym w parafinie fragmentem ludzkiej wątroby zawierającym wewnątrzkomórkowe lub zewnątrzkomórkowe żelazo. Odpowiedni do stosowania z procedurą barwienia żelazem nr HT20.
Other Notes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Iron Stain Procedure No. HT20.
Legal Information
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description human liver containing intracellular or extracellular iron | description from human kidney | description from human liver | description from mouse lung containing Candida albicans |
| biological source human liver (containing intracellular or extracellular iron) | biological source human kidney | biological source human liver | biological source mouse lung (containing Candida albicans) |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?