Przejdź do
TTR004
Grzyby TISSUE-TROL Szkiełka kontrolne
from mouse lung containing Candida albicans
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse lung (containing Candida albicans)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Fungi TISSUE-TROL Control Slides are meticulously prepared histology control slides featuring paraffin-embedded tissue sections from mouse lungs containing Candida albicans. These control slides are essential for pathology laboratories in providing support for quality assurance and accurate fungal identification in histological samples.
Application
Szkiełka histologiczne z zatopionym w parafinie fragmentem tkanki płucnej myszy zawierającym Candida albicans. Odpowiedni do stosowania z Silver Stain (Modified GMS) Procedure No. HT100.
Other Notes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Silver Stain (Modified GMS) Procedure No. HT100.
Legal Information
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TTR009TTR007TTR012
description
from mouse lung containing Candida albicans
description
from human kidney
description
human liver containing intracellular or extracellular iron
description
from human liver
biological source
mouse lung (containing Candida albicans)
biological source
human kidney
biological source
human liver (containing intracellular or extracellular iron)
biological source
human liver
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can the Fungi Tissue Trol control slides be used with a PAS procedure to identify fungi?
    1 answer
    1. The Fungi Tissue Trol slides are performance tested using a GMS procedure (HT100A-1kt) and can be used as a control for most common forms of fungi. If there is doubt about a negative PAS result, it is recommended to repeat the procedure using a GMS silver stain procedure.