Kluczowe dokumenty
TMODS0320-5045
Nalgene® reusable 45 mm bottle top filter
filter capacity 500 mL, polysulfone, pack of 1 ea
Synonim(y):
Filtr butelkowy wielokrotnego użytku, Filtr niecytotoksyczny
Wybierz wielkość
1 EACH
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polysulfone
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene DS0320-5045
pojemność filtra
500 mL
śr. filtra
45 mm
Opis ogólny
Połącz wygodę filtra nakręcanego na butelkę z oszczędnością filtra nakręcanego wielokrotnego użytku. Niecytotoksyczne filtry butelkowe wielokrotnego użytku Thermo Scientific Nalgene Polysulfone można bezpiecznie przykręcić do szklanych butelek na media o średnicy szyjki 33 lub 45 mm.
Cechy i korzyści
  • Wytrzymały polisulfon wielokrotnego użytku, nadający się do sterylizacji w autoklawie.
  • Formowane podziałki ułatwiają precyzyjne pomiary objętości.
  • Zawiera polipropylenowy adapter rurki.
  • Płytka podtrzymująca membranę do sterylizacji zapewnia wysokie natężenie przepływu i przepustowość.
  • Filtry akceptują rurki próżniowe o średnicy wewnętrznej od 0,25 do 0,3125 cala (od 6 do 8 mm).
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)