Górna komora z podziałką, membrana z polieterosulfonu (PES), oferuje wyższe natężenie przepływu wody, niższą zawartość substancji ekstrahowalnych (brak środka zwilżającego), niższe wiązanie białek oraz większą wytrzymałość, pojemność i odporność chemiczną niż octan celulozy, nitroceluloza lub nylon. Sterylne.
Pakowane po 12 sztuk.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)