Kluczowe dokumenty
TMO140663
Nunc® cell culture inserts in 6-deepwell Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 3.0 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Synonim(y):
membrana poddana obróbce, wkładka membranowa multidish
Wybierz wielkość
24 EACH
1370,00 zł
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
24 EACH
1370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polycarbonate
sterylność
sterile
opakowanie
case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
producent / nazwa handlowa
Nunc 140663
wielkość porów
3.0 μm pore size
typ wiązania
cell culture treated
Opis ogólny
Hodowla większości typów komórek bez powlekania matrycy przy użyciu poliwęglanowych wkładów membranowych Thermo Scientific Nunc w Multidish.
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)