Merck
H6389
Methyl hexacosanoate
≥99% (capillary GC)
Synonim(y):
Hexacosanoic acid methyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)24COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.72
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-355-6
Beilstein/REAXYS Number:
1800770
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
form
powder
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C27H54O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27(28)29-2/h3-26H2,1-2H3
InChI key
VHUJBYYFFWDLNM-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl hexacosanoate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)