T9661
Eppendorf® Safe-Lock microcentrifuge tubes
volume 1.5 mL, natural
Synonim(y):
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap (Safe-Lock lid)
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 30,000 × g
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030 120.086 (EU)
Eppendorf® 022363204 (USA)
pojemność
1.5 mL
kolor
natural
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- The hinged Eppendorf Safe-Lock lid prevents the opening of the lid during incubation and storage
- The tubes are devoid of slip agents, plasticizers, and biocides
- The polypropylene tubes are highly resistant to chemicals, mechanical stress, and high temperatures
- The lid sealing prevents higher evaporation during storage
- Large frosted lid and surface on the side for easy labeling
- Functionality varies from -86 °C to 100 °C
- When open, it can be autoclaved at 121 °C for 20 mins
- Exceptional centrifugation stability up to 30,000 × g prevents sample loss due to tube breakage and ensures safety while working with hazardous samples
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Protokoły
GenomePlex® Whole Genome Amplification has been used to amplify genomic DNA from soybean, corn, tomato, purple coneflower, and ginseng.
GenomePlex® Whole Genome Amplification został użyty do amplifikacji genomowego DNA z soi, kukurydzy, pomidora, jeżówki purpurowej i żeń-szenia.
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.
Techniki określania masy cząsteczkowej antygenu białkowego, interakcji białkowych, aktywności enzymatycznej i modyfikacji potranslacyjnych.