Kluczowe dokumenty
T9533
Transforming Growth Factor-α from rat
powder, synthetic, γ-irradiated, suitable for cell culture
Synonim(y):
TGF-α
About This Item
pochodzenie biologiczne
synthetic
sterylność
γ-irradiated
Próba
~90% (HPLC)
Formularz
powder
siła działania
0.02-2.0 ng/mL EC50 (using Balb/MK 1)
masa cząsteczkowa
5.5 kDa
skład
Peptide content, ~80%
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rat ... Tgfa(24827) , Tgfa(24827)
Amino Acid Sequence
Działania biochem./fizjol.
produkt podobny
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?