Przejdź do
P2194
Phosphate Buffered Saline
powder, pH 6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml), with 3% Non-Fat Milk
Synonim(y):
NFDM blocking buffer, PBS with 3% NFDM, Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Dry Milk
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
5 x 10 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4190,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Milk, pH 7.4,
form
powder
Quality Segment
color
off-white to faint yellow
pH
6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml)
solubility
water: soluble
Application
Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Milk, pH 7.4 has been used as a resuspension buffer during umbilical cord perivascular cells separation.
Packaging
Foil pouches
Preparation Note
Each pouch dissolved in 100 mL deionized water will yield 0.05 M phosphate buffered saline, pH 7.4 at 25 °C, containing 3% (w/v) nonfat milk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T8793PPB006P7059
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
pH
6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml)
pH
-
pH
7.4
pH
7.2-7.6(1x solution)
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
soluble, clear, colorless
solubility
-
color
off-white to faint yellow
color
-
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)