T8453
Anti-β-Tubulin II antibody, Mouse monoclonal
clone 7B9, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-TUBB2, Anti-Tubulin, β2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7B9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~50 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using Neuro-2a cell extract
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBB2B(347733)
mouse ... Tubb2b(73710)
rat ... Tubb2b(291081)
Opis ogólny
Zastosowanie
- immunoblotting immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- western blotting
- immunolabelling
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1