Merck
T5406
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2′′-Terthiophene
Synonim(y):
α-Terthienyl, 2,5-Di(2-thienyl)thiophene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.39
Beilstein:
178604
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
mp
93-95 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H8S3/c1-3-9(13-7-1)11-5-6-12(15-11)10-4-2-8-14-10/h1-8H
Klucz InChI
KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Natural product occurring in marigold which shows UV-enhanced antibiotic activity.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arora, S.K.
Tetrahedron Letters, 24, 4043-4043 (1983)