Key Documents
T5050
Transforming Growth Factor-β1 from porcine platelets
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
TGF-β1
About This Item
Polecane produkty
product name
Transforming Growth Factor-β1 from porcine platelets, TGF-β1, powder, suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
Porcine (Platelets)
Poziom jakości
Próba
≥97% (SDS-PAGE)
Postać
powder
siła działania
0.01-0.1 ng/mL ED50/EC50
jakość
endotoxin tested
masa cząsteczkowa
protein 25 kDa
opakowanie
pkg of 1 μg
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
≤1 EU/μg
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
pig ... TGFB1(397078)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
adipose tissue- and bone marrow-derived mesenchymal stem
cells?a comparative study