Przejdź do
P6888
6-Phosphogluconic acid trisodium salt
≥95% anhydrous basis
Synonim(y):
D-Gluconate 6-phosphate trisodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10Na3O10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.08
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
258-543-6
Beilstein/REAXYS Number:
3814212
MDL number:
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
synthetic (inorganic)
assay
≥95% anhydrous basis
form
powder
impurities
≤0.2% glucose-6-phosphate
color
light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Na: 18-21% (anhydrous)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H13O10P.3Na/c7-2(1-16-17(13,14)15)3(8)4(9)5(10)6(11)12;;;/h2-5,7-10H,1H2,(H,11,12)(H2,13,14,15);;;/q;3*+1/p-3/t2-,3-,4+,5-;;;/m1.../s1
InChI key
CBQSOSFCUWVWAQ-CXKLNRRHSA-K
Application
6-Phosphogluconic acid has been used in a study to assess a new phosphorylated intermediate in glucose oxidation. It has also been used in a study to investigate direct oxidation of flucose-6-phosphate by animal tissues.
Preparation Note
Prepared enzymatically.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8877P7877G9005
description
≥95% anhydrous basis
description
≥93% dry basis (enzymatic), powder
description
≥97% (enzymatic)
description
≥99% (HPLC)
assay
≥95% anhydrous basis
assay
≥93% dry basis (enzymatic)
assay
≥97% (enzymatic)
assay
≥99% (HPLC)
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
microbial
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
590 g/L at 25 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)