Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4190,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
impurities
~1% ribose 5-phosphate
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear
cation traces
Na: 13.1-18.5% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C5H11O8P.Na.H/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h1,3-5,7-9H,2H2,(H2,10,11,12);;
InChI key
JOSPLEVEDMZOKB-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (ICP-AES) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥96% (HPLC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (inorganic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear | solubility H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?