Przejdź do
T3392
Testosterone 3-(O-carboxymethyl)oxime: BSA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
959,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (TLC)
959,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
lyophilized powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
extent of labeling
20-30 mol steroid per mol BSA
solubility
phosphate buffer: 1.90-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless (pH 7.50)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C21H31NO4/c1-20-9-7-14(22-26-12-19(24)25)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(23)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,23H,3-10,12H2,1-2H3,(H,24,25)/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
InChI key
VDYLVWGBLQNNAW-ZKHIMWLXSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T5771T8390P3277
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥98.00% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
phosphate buffer: 1.90-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless (pH 7.50)
solubility
water: 1.90-2.10 mg/mL, clear to faintly hazy, orange
solubility
ethanol: soluble 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the molecular weight of Product T3392 Testosterone 3-(O-carboxymethyl)oxime: BSA?
    1 answer
    1. Please see below to calculate the molecular weight of Product T3392, Testosterone 3-(O-carboxymethyl)oxime:BSA.Product T8390 - Testosterone 3-(O-carboxymethyl)oxime  has a formula weight of 361.48 DaltonsProduct T3392 - Testosterone 3-(O-carboxymethyl)oxime: BSA  has 20-30 moles of Testosterone 3-(O-carboxymethyl)oxime per mole of BSA.  The molecular weight for BSA is 66430 Daltons.20 x 361.48 = 7229.630 x 361.48 = 10844.466430 + 7229.6 = 73659.666430 + 10844.4 = 77274.4So the molecular weight range for Product T3392 is 73659.6-77274.4 Daltons.  The lot specific Certificate of Analysis will provide the conjugation ratio.