Przejdź do
P3277
Progesterone 3-(O-carboxymethyl)oxime
≥98.00% (TLC), conjugated progesterone, powder
Synonim(y):
4-Pregnene-3,20-dione 3-(O-carboxymethyl)oxime
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
663,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H33NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.51
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98.00% (TLC)
663,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Progesterone 3-(O-carboxymethyl)oxime,
assay
≥98.00% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(\CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O)=N\OCC(O)=O
InChI
1S/C23H33NO4/c1-14(25)18-6-7-19-17-5-4-15-12-16(24-28-13-21(26)27)8-10-22(15,2)20(17)9-11-23(18,19)3/h12,17-20H,4-11,13H2,1-3H3,(H,26,27)/b24-16+/t17-,18+,19-,20-,22-,23+/m0/s1
InChI key
PPELYUTTZHLIAZ-CDUDAXDSSA-N
Application
Progesterone 3-(O-carboxymethyl) oxime can be used in microtitre plate enzyme immunoassays (EIAs) for progesterone.
Biochem/physiol Actions
Progesterone 3-(O-carboxymethyl) oxime can be used for studying the steroid specificity of progestin (Pi) binding. The result shows that this product has a reasonable degree of specificity for binding to Pi receptor in the thymus.
Preparation Note
Progesterone 3-(O-carboxymethyl) oxime dissolves in chloroform at 50 mg/ml to yield a clear, colorless to faint yellow solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P0130M6013P6149
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)