Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 749,00 zł |
Informacje o tej pozycji
749,00 zł
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥98.00% (TLC)
form
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
ethanol: soluble 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(\CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@@]24[H])=N\OCC(O)=O
InChI
1S/C21H31NO4/c1-20-9-7-14(22-26-12-19(24)25)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(23)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,23H,3-10,12H2,1-2H3,(H,24,25)/b22-14+/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
InChI key
VDYLVWGBLQNNAW-UVTKPVMCSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description ≥97% (HPLC) | description - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98.00% (TLC) | assay ≥98.00% (TLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) |
| drug control Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility ethanol: soluble 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility chloroform: methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?