T1200
Anti-Tal (FQ-17) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Tsg101-associated ligase
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 84 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunoprecipitation (IP): 20-40 μg using mouse brain S1 cytosolic fraction
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using mouse fibroblast NIH3T3 cell line
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human kidney 293 cells expressing human Tal
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRSAM1(90678)
mouse ... Lrsam1(227738)
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.