Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 84 kDa
species reactivity
rat, canine, human, mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using mouse brain S1 cytosolic fraction, microarray: suitable, western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of human epitheloid carcinoma HeLa cell line and also canine kidney MDCK cell line, western blot: 0.2-0.4 μg/mL using whole extract of rat brain S1 cytosolic fraction
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LRSAM1(90678)
mouse ... Lrsam1(227738)
Powiązane kategorie
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T1075-200UL | 04061835769339 |