Przejdź do
T0581
Transglutaminase from guinea pig liver
≥1.5 units/mg protein, recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
TGase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7240,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Specific activity:
≥1.5 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
7240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
specific activity
≥1.5 units/mg protein
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
10 mM calcium chloride is used for activation of the enzyme.
Transglutaminase has been used in a study to improve quantifiable assays to fully characterize the role of transglutaminase in diseases such as Huntington′s disease and Alzheimer′s disease.Transglutaminase has also been used in a study to develop a nonradioactive dot blot assay for transglutaminase activity.
Physical form
Lyophilized from 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, pH 8. Contains maltodextrin.
Other Notes
One unit will catalyze the formation of 1.0 μmole of hydroxamate per minute from Nα-Z-Gln-Gly and hydroxylamine at pH 6.0 at 37 °C. (L-Glutamic acid γ-monohydroxamate is the standard.)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T5398CS1070SAB1411346
specific activity
≥1.5 units/mg protein
specific activity
≥1.5 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)