Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2290,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
B3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~50 kDa
species reactivity
mouse, sea urchin (Lytechinus pictus and three others.), bovine, monkey, rabbit, human, rat, Oxyrrhis marina (dinoflagellate), chicken
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using cytosolic fraction of rat brain extract
isotype
IgM
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA4A(7277), TUBB(203068)
mouse ... Tuba1a(22142), Tubb2b(73710)
rat ... Tuba1a(64158)
General description
Immunogen
Application
Immunocytochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form whole antiserum |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone B3, monoclonal | clone SAP.4G5, monoclonal | clone B-5-1-2, monoclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| Gene Information human ... TUBA4A(7277), TUBB(203068) | Gene Information human ... TUBB(203068) | Gene Information human ... TUBA4A(7277) | Gene Information mouse ... Tuba1b(22143), Tubb2a(22151), Tubb2b(73710), Tubb2c(227613) |
| species reactivity mouse, sea urchin (Lytechinus pictus and three others.), bovine, monkey, rabbit, human, rat, Oxyrrhis marina (dinoflagellate), chicken | species reactivity Xenopus, chicken, human, hamster, canine, mouse, bovine, rat | species reactivity mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat | species reactivity chicken, mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?