Kluczowe dokumenty
SYNS389200
Synthware long syringe needle
O.D. × L 0.9 mm × 200 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
Synonim(y):
Synthware S389200, igła ze skośną końcówką, igła strzykawkowa ze stali nierdzewnej
Wybierz wielkość
1 EACH
59,40 zł
59,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
59,40 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
59,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
needle female luer lock
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech S389200
śr. zewn. × dł.
0.9 mm × 200 mm , Bevel Tip
Opis ogólny
Długie igły do strzykawek, #304 SS, średnica zewnętrzna: 0,9 mm, długość: 200 mm
Zastosowanie
kemetch; synthware; igła; wydłużona długość
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)