Kluczowe dokumenty
SRP8051
Sigma-Aldrich
CD152 (human): FC (human) (non-lytic)
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CTLA-4, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4, Hepatitis A virus cellular receptor 2
Wybierz wielkość
100 μG
528,00 zł
528,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
528,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
528,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in CHO cells
Próba
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
monomer 39 kDa by calculation
opakowanie
pkg of 100 μg
zanieczyszczenia
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CTLA4(1493)
Opis ogólny
CD152 (CTLA-4 (białko 4 związane z cytotoksycznymi limfocytami T)) i CD28 są strukturalnie homologicznymi cząsteczkami należącymi do nadrodziny genów immunoglobulin (Ig). Zarówno CD152, jak i CD28 składają się z pojedynczej domeny zewnątrzkomórkowej podobnej do Ig V, domeny transbłonowej i domeny wewnątrzkomórkowej.[1]
CD152 i CD28 ulegają ekspresji na powierzchni komórek jako homodimery lub monomery.[1] CD152 został pierwotnie zidentyfikowany jako gen, który był specyficznie wyrażany przez cytotoksyczne limfocyty T.[2] Jednak od tego czasu transkrypty CD152 znaleziono zarówno w klonach Th1 i Th2, jak i komórkach T CD4+ i CD8+. Podczas gdy ekspresja CD28 jest konstytutywna na powierzchni 95% limfocytów T CD4+ i 50% limfocytów T CD8+ i jest regulowana w dół po aktywacji limfocytów T, ekspresja CD152 jest gwałtownie regulowana w górę po aktywacji limfocytów T i osiąga szczyt około 24 godzin po aktywacji. Chociaż zarówno CD152, jak i CD28 mogą wiązać się z tymi samymi ligandami, CD152 wiąże się z B71 i B72 z 20-100-krotnie wyższym powinowactwem niż CD28.
Działania biochem./fizjol.
CD152 (CTLA-4) i CD28, wraz z ich ligandami B7-1 i B7-2 (odpowiednio klaster różnicowania 80 i 86), stanowią jeden z dominujących szlaków kostymulujących, które regulują odpowiedzi komórek T i B.[3][2] Wiadomo, że CTLA-4 (białko 4 związane z cytotoksycznymi limfocytami T) zapobiega odpowiedzi immunologicznej, a jego niedobór powoduje śmiertelną limfoproliferację w modelach mysich. Nadekspresję genu obserwuje się w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Mutacja w CTLA-4 jest związana z cukrzycą insulinozależną (typu 1), chorobą Grave'a i zapaleniem tarczycy Hashimoto.[2]
Postać fizyczna
Liofilizowany z 0,2 μm roztworu filtrowanego w PBS.
Rekonstytucja
Odtworzyć w sterylnym PBS w stężeniu 100 μg/ml.
Inne uwagi
Zewnątrzkomórkowa domena ludzkiego CD152 [CTLA-4] (aa 37-160) jest połączona z N-końcem regionu Fc zmutowanej ludzkiej IgG1.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CTLA-4 and autoimmunity: new insights into the dual regulator of tolerance.
Romo-Tena J, et al.
Autoimmunity Reviews, 12(12), 1171-1176 (2013)
T-cell regulation by CD28 and CTLA-4.
Alegre M L, et al.
Nature Reviews: Immunology, 1(3), 220-220 (2001)
Enhanced expression of CTLA-4 (CD152) on CD4+ T cells in HIV infection.
Steiner K, et al.
Clinical and Experimental Immunology, 115(3), 451-451 (1999)