Kluczowe dokumenty
SRP8038
Sigma-Aldrich
IL-38 mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, FLAG® tagged, lyophilized
Synonim(y):
CD223, Interleukin-1 family member 10, Interleukin-38
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Nazwa produktu
IL-38 mouse, recombinant, expressed in E. coli, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
znacznik
FLAG® tagged
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~20 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Il1f10(215274)
Opis ogólny
IL-38 (IL-1F10) mRNA ulega ekspresji w sercu, łożysku, wątrobie płodu, śledzionie, grasicy i migdałkach. Ekspresja w różnych tkankach odpornościowych i podobieństwo do IL-1Ra sugerują rolę IL-1F10 w odpowiedzi zapalnej.
Postać fizyczna
Liofilizowany z PBS i 0,5% trehalozy.
Rekonstytucja
Rozpuścić w 100 μl wody dejonizowanej.
Inne uwagi
IL-38 [IL-1F10] (mysz) (aa 3-152) jest połączona na C-końcu z tagiem FLAG.
Informacje prawne
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ina Rudloff et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 67(12), 3219-3225 (2015-09-01)
Knowledge of interleukin-38 (IL-38), formerly IL-1 family member 10, is sparse, but Il1f10 polymorphisms are associated with inflammatory diseases, and recombinant IL-38 inhibits inflammatory responses similar to those reported in the context of systemic lupus erythematosus (SLE). We undertook this