SRP6495
IGF 1R/CD221 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
IGF-1R, IGFIR, IGFR, IGFⅠR, Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) Receptor, JTK13, MGC142170, MGC142172, MGC18216
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
6-His tagged (C-terminus)
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
β subunit calculated mol wt 23 kDa
A subunit calculated mol wt 80 kDa
single-chain calculated mol wt 104 kDa
35 kDa
observed mol wt 120 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced.)
observed mol wt 80 kDa
opakowanie
pkg of 10 and 50 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IGF1R(3480)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)