SRP6430
VEGF164 from mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
VEGFA, VPF
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 19.3 kDa (no tag)
observed mol wt 23-25 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Ala 27 is the predicted N-terminal.)
opakowanie
pkg of 10 μg
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... VEGFA(22339)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3