Kluczowe dokumenty
SRP6306
Sigma-Aldrich
Azurocydyna Neutrofil (białko kationowe 37)
≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Białko wiążące heparynę, Kationowe białko przeciwdrobnoustrojowe CAP37
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human (neutrophils)
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
37 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... AZU1(566)
Opis ogólny
Gen dla azurocydyny zlokalizowany jest na krótkim ramieniu chromosomu 19 i znajduje się w klastrze z genami dla proteinazy 3 i elastazy. Wszystkie trzy białka są homologami proteaz serynowych; azurocydyna nie wykazuje jednak aktywności enzymatycznej. Jest to białko antybiotyczne o aktywności chemotaktycznej i antybakteryjnej monocytów. Granulki azurofilowe, wyspecjalizowane lizosomy neutrofili, zawierają co najmniej 10 białek związanych z zabijaniem mikroorganizmów. Azurocydyna jest członkiem rodziny proteaz serynowych, która obejmuje katepsynę G, elastazę neutrofilową (NE) i proteinazę 3 (PR3), jednak azurocydyna nie jest proteinazą serynową, ponieważ reszty serynowe i histydynowe w miejscu aktywnym są zastąpione. Azurocydyna została zidentyfikowana jako modulator przepuszczalności śródbłonka i ważny wielofunkcyjny mediator zapalny. Neutrofile przybywające jako pierwsze do miejsc zapalenia uwalniają azurocydynę, która działa parakrynnie na komórki śródbłonka, powodując powstawanie szczelin międzykomórkowych i umożliwiając wynaczynienie leukocytów. Azurocydynę można zatem uznać za rozsądny cel terapeutyczny dla różnych stanów zapalnych.
Postać fizyczna
Bezsolna liofilizowana substancja stała.
Rekonstytucja
Używaj wody dejonizowanej
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)