Kluczowe dokumenty
SRP4689
Sigma-Aldrich
Prolactin from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Luterotropic hormone, Lutetropin, Mammotropin, PRL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
rat
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~22.5 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rat ... Prl(24683)
Opis ogólny
Prl (prolactin) is an anterior pituitary hormone, with a molecular weight of 23kDa. It is processed into several molecular forms such as phosphorylated, glycosylated, and lower molecular weight forms. Cleavage of the native protein results in the production of multiple N-terminal fragments of 14 to 18kDa molecular weights, known as vasoinhibins.
Recombinant mouse Prolactin is a 22.5 kDa globular protein containing 198 amino acid residues.
Działania biochem./fizjol.
Prl (prolaktyna) jest przetwarzana do N-końcowych fragmentów o niższej masie cząsteczkowej, 14-18 kDa, zwanych wazoinhibinami, które mają działanie antyangiogenne. W komórkach śródbłonka forma 16kDa prolaktyny wywiera działanie antyproliferacyjne i proapoptotyczne, co skutkuje zatrzymaniem cyklu komórkowego, aktywacją kaspaz i NFκB (czynnik jądrowy) oraz regulacją rodziny białek Bcl-2 (chłoniak B-komórkowy 2). U dojrzałych płciowo samic myszy poziom prolaktyny w osoczu pozostaje stały przez cały cykl rujowy, ale wykazuje nagły wzrost podczas cyklu rujowego z powodu wzrostu poziomu krążących estrogenów. Badania pokazują, że Prl aktywuje limfocyty T, limfocyty B, komórki NK, makrofagi, neutrofile i komórki dendrytyczne, a u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) i toczeń rumieniowaty układowy (SLE), występuje znaczny poziom hiperprolaktynemii. Badania na szczurach pokazują, że Prl jest zaangażowany w napływ komórek T do gruczołów sutkowych podczas wczesnej laktacji, a hipoprolaktemia podczas laktacji powoduje zmodyfikowaną dystrybucję komórek T ze zwiększoną liczbą komórek T w krążeniu i zmniejszoną w gruczołach sutkowych.
Postać fizyczna
Sterile filtered and lyophilized from 10 mM Sodium Phosphate, pH 8.0 plus 50 mM NaCl.
Rekonstytucja
Rozpuścić w wodzie do stężenia 1,0 mg/ml. Roztwór ten można następnie rozcieńczyć w innych buforach wodnych.
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N-terminal prolactin-derived fragments, vasoinhibins, are proapoptoptic and antiproliferative in the anterior pituitary.
Ferraris J et al
PLoS ONE, 6(7), e21806-e21806 (2011)
Impaired mammary gland T cell population during early lactation in hypoprolactinemic lactation-deficient rats.
Mackern-Oberti JP et al
Reproduction (Cambridge, England), 146(3), 233-242 (2013)