Kluczowe dokumenty
SRP4515
Sigma-Aldrich
Artemin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ART, ARTN, EVN, NBN
Wybierz wielkość
20 μG
1640,00 zł
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1640,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
2-5 ng/mL ED50 (it′s ability to stimulate the proliferation of human SH-SY5Y cells)
masa cząsteczkowa
~24 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ARTN(9048)
Opis ogólny
Ludzka artemina, czynnik neurotroficzny, należy do rodziny GDNF. Artemina jest czynnikiem przetrwania dla neuronów czuciowych i współczulnych w hodowli. Rekombinowana ludzka artemina jest homodimerem o masie 24,2 kDa, połączonym disiarczkiem, utworzonym przez dwie identyczne podjednostki 113-aminokwasowe.[1][2] Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1p34.1.[3]
Działania biochem./fizjol.
Artemina (ART/ARTN) jest czynnikiem przetrwania dla neuronów czuciowych i współczulnych w hodowli. Odgrywa rolę w promowaniu przeżycia neuronów. ART bierze również udział w różnicowaniu i rozwoju ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Białko promuje projekcję aksonalną i migrację w neuronach współczulnych. Artemina przywraca uszkodzenia neuronów i zmniejsza ból neuropatyczny. Została powiązana z różnymi nowotworami.[4][5]
Postać fizyczna
Lyophilized from 10 mM Sodium Citrate pH 4.5 plus 150 mM NaCl.
Uwaga dotycząca przygotowania
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Rekonstytucja
Reconstitute in water to a concentration of 0.1-0.5 mg/ml. This solution can then be diluted into other aqueous buffers and stored at 4°C for 1 week or –20°C for future use.
Recontitute in PBS containing at least 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. This stock solution can then be diluted into other aqueous buffers and stored at 4°C for 1 week or –20°C for future use.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Neurotrophic factor artemin promotes invasiveness and neurotrophic function of pancreatic adenocarcinoma in vivo and in vitro
Li Gao,et al.
Pancreas, 134 (2015)
ARTEMIN promotes de novo angiogenesis in ER negative mammary carcinoma through activation of TWIST1-VEGF-A signalling.
Banerjee A et al.
PLoS ONE, 7(11) (2012)
MouseFinder: Candidate disease genes from mouse phenotype data
Chao-Kung Chen, et al.
Human Mutation (2012)
Neurotrophic factor artemin promotes invasiveness and neurotrophic function of pancreatic adenocarcinoma in vivo and in vitro
Li Gao, Haiji Bo, et al
Pancreas, 44.1, 134-134 (2015)
ARTEMIN promotes de novo angiogenesis in ER negative mammary carcinoma through activation of TWIST1-VEGF-A signalling.
Baneerje A, et al.
PLoS ONE, 7(11) null