SRP3321
MIF human
recombinant, expressed in insect cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
GIF, GLIF, MMIF
Wybierz wielkość
1520,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1520,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in insect cells
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
15.0 kDa
opakowanie
pkg of 25 μg
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MIF(4282)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)