SRP3285
GREMLIN-1 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC)
Synonim(y):
CKTSF1B1, DAND2, DRM
Wybierz wielkość
1530,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1530,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in CHO cells
Próba
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
0.07-0.11 μg/mL
masa cząsteczkowa
13.7 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GREM1(26585)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?