Kluczowe dokumenty
SRP3162
Sigma-Aldrich
sTNF-receptor Type I human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
Soluble Tumor Necrosis Factor type I, TNF-R55, TNFAR, TNFRSF1A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
0.25 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
18.3 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TNFRSF1A(7132)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
TNFR1 (tumor necrosis factor receptor 1) gene is localized to human chromosome 12p13, and encodes a 55kDa receptor showing a wide range of tissue expression. This receptor belongs to the family of receptors which contain repeating cysteine-rich extracellular motifs. TNFR1 contains a protein-protein interacting domain called death domain containing ∼70 amino acids. It also contains a silencer of death domains (SODD), a 60kDa domain, which inhibits ligand-independent self-association of TNFR1. TNFR1 is a member of the TNFR family, which are type I transmembrane proteins.
Recombinant human sTNFR1 is an 18.3 kDa protein (162 amino acid residues) comprising the cysteine rich ligand binding portion of the extracellular domain of the TNFR1 protein.
Działania biochem./fizjol.
TNFR1 (receptor czynnika martwicy nowotworu 1) bierze udział w reakcjach zapalnych, a rozszczepienie formy błonowej prowadzi do produkcji rozpuszczalnego TNFR1. Rozpuszczalna forma konkuruje z formą związaną z błoną, co prowadzi do zmniejszenia nasilenia reakcji zapalnych. Mutacje w tym genie, powodujące przerwanie konserwowanych zewnątrzkomórkowych wiązań dwusiarczkowych, prowadzą do niższych poziomów rozpuszczalnych form TNFR1, co jest związane z autosomalnie dominującymi zespołami okresowej gorączki, charakteryzującymi się niewyjaśnionymi nawracającymi gorączkami i ciężkim zlokalizowanym stanem zapalnym. Badania przeprowadzone w dwóch niezależnych kohortach osób starszych wykazały, że sTNFR1 jest powiązany ze zwiększoną śmiertelnością w przypadkach sercowo-naczyniowych i nowotworowych.
Sekwencja
MDSVCPQGKY IHPQNNSICC TKCHKGTYLY NDCPGPGQDT DCRECESGSF TASENHLRHC LSCSKCRKEM GQVEISSCTV DRDTVCGCRK NQYRHYWSEN LFQCFNCSLC LNGTVHLSCQ EKQNTVCTCH AGFFLRENEC VSCSNCKKSL ECTKLCLPQI PL
Postać fizyczna
Lyophilized from 10 mM Tris, pH 8.0 + 20 mM NaCl.
Rekonstytucja
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein (example 0.1% BSA) and store in working aliquots at -20°C to -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Soluble tumor necrosis factor receptor 1 (sTNFR1) is associated with increased total mortality due to cancer and cardiovascular causes - findings from two community based cohorts of elderly.
Carlsson AC et al
Atherosclerosis, 237(1), 236-242 (2014)
Signalling pathways of the TNF superfamily: a double-edged sword.
Aggarwal BB
Nature Reviews: Immunology, 3(9), 745-756 (2003)
Germline mutations in the extracellular domains of the 55 kDa TNF receptor, TNFR1, define a family of dominantly inherited autoinflammatory syndromes.
McDermott MF et al
Cell, 97(1), 133-144 (1999)
Aggarwal, B.B., et al.
Cytokine Reference, 1619-1632 (2001)