Przejdź do zawartości
SRP0704
BML-259
recombinant
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Assay:
>95% (TLC)
Mol wt:
~260.4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>95% (TLC)
form
lyophilized powder
mol wt
~260.4
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Silny inhibitor CDK5/p25 (IC50=64 nM). Hamuje CDK2/cyklinę E w nieco wyższym stężeniu (IC50=98nM) (1). Chroni komórki przed śmiercią komórkową wywołaną przez NAC-amyloid (2). Przepuszczalny dla komórek. MW=260.4. Czystość 95%według TLC. Preparat w postaci liofilizowanego proszku. Może być rozpuszczony w DMSO (>25 mg/ml) lub DMF (30 mg/ml). Stabilny w postaci dostarczonej w temperaturze otoczenia przez okres do 2 lat lub w roztworze w temperaturze -20°C przez okres do 2 miesięcy.
Preparation Note
Przechowywać w postaci wysuszonej w temperaturze -20°C przez okres do 2 lat. Roztwory przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 2 miesięcy.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)