Przejdź do
SRP0691
Białko PI3K (P85 ALPHA)
recombinant
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Assay:
70-95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
~86 kDa
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~86 kDa
concentration
0.2 μg/μL
accession no.
NM_181523
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PI3K (5295)
Application
Przydatny do testów Western blot i kinaz.
Biochem/physiol Actions
Rekombinowany ludzki PI3K pełnej długości (p85alpha) został wyrażony przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf9 przy użyciu N-końcowego znacznika His. PI3K składa się z podjednostki katalitycznej 110 kDa i podjednostki regulatorowej 85 kDa. W komórkach istnieje wiele izoform podjednostki katalitycznej 110 kDa i podjednostki regulatorowej 85 kDa. p85α moduluje interakcję między PI3K a receptorem płytkowego czynnika wzrostu (1). Ponadto izoforma ER-alfa receptora estrogenowego wiąże się w sposób zależny od ligandu z podjednostką regulatorową p85-alfa PI3K. Stymulacja estrogenem zwiększa aktywność PI3K związaną z ER-alfa, prowadząc do aktywacji kinazy białkowej B/AKT i śródbłonkowej syntazy tlenku azotu (eNOS) (2).
Preparation Note
Formuła w 50 mM fosforanie sodu, pH 7,0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazolu, 0,1 mM PMSF, 0,25 mM DTT, z 25% glicerolem.
Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0734SRP0700SRP0699
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
70-90% (SDS-PAGE)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
concentration
0.2 μg/μL
concentration
0.1 μg/μL
concentration
0.2 μg/μL
concentration
0.1 μg/μL
mol wt
~86 kDa
mol wt
~73 kDa
mol wt
~115 kDa
mol wt
~84 kDa
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)