Przejdź do
SRP0694
TAU-441 (244-372) Białko
recombinant
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Assay:
70-95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
~15 kDa
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
assay
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~15 kDa
concentration
0.2 μg/μL
accession no.
P10636-8
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... MAPT(4137)
Application
Przydatny do testów kinazowych i Western blot.
Biochem/physiol Actions
Rekombinowane ludzkie białko Tau-441 (244-372) pozbawione znacznika ulegało ekspresji w komórkach E. coli . Tau-441 lub Tau-F jest członkiem rodziny białek Tau, które stabilizują mikrotubule poprzez wiązanie się z nimi. Białka Tau podlegają fosforylacji i zjawisko to reguluje wiązanie białka Tau z mikrotubulami (1). Uważa się, że złogi białek związanych z chorobą Alzheimera, takie jak hiperfosforylowane białko Tau, a także inne wspólne nieprawidłowo sfałdowane białka, takie jak białko prekursorowe β-amyloidu (βAPP), ubikwityna oraz różne chaperony i kinazy białkowe, odgrywają patologiczną rolę w pogorszeniu funkcji poznawczych i niewydolności mięśni. Nieprawidłowe funkcjonowanie białek Tau jest związane z rozpadem mikrotubul i załamaniem systemu transportu neuronalnego (2).
Preparation Note
Formuła w 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,25 mM DTT, 0,1 mM PMSF, z 25% glicerolem.
Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0696SRP0697SRP0695
description
recombinant
description
recombinant
description
recombinant
description
recombinant
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
concentration
0.2 μg/μL
concentration
0.2 μg/μL
concentration
0.2 μg/μL
concentration
0.2 μg/μL
mol wt
~15 kDa
mol wt
~39 kDa
mol wt
~39 kDa
mol wt
~64-70 kDa
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
Gene Information
human ... MAPT(4137)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)