Przejdź do
SRP0648
ARG1, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Arginaza typu wątrobowego 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2730,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
36 kDa
2730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
36 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... ARG1(383)
General description
Ludzkie białko arginaza 1 (ARG1), znane również jako LCN7 i LIECF3, GenBank Accession No. NM_000045, aminokwasy 1-322, z C-końcowym tagiem His, wyrażane w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 36 kDa.
Physical form
Roztwór wodny
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0532SRP0645SRP0574
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
mol wt
36 kDa
mol wt
28.6 kDa
mol wt
20 kDa
mol wt
24.4 kDa
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
UniProt accession no.
P05089
UniProt accession no.
Q7Z7D3
UniProt accession no.
Q15116
UniProt accession no.
O43561
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)