Kluczowe dokumenty
SRP0574
Sigma-Aldrich
LAT, His-Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Synonim(y):
białko adaptacyjne fosfo-tyrozyny, pp36, łącznik dla aktywacji komórek T, członek rodziny 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
24.4 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... LAT(27040)
Opis ogólny
Ludzki łącznik do aktywacji członka rodziny komórek T 1 (LAT), znany również jako białko adaptorowe fosfo-tyrozyny 36 kDa, pp36. GenBank Accession No. NM_001014989* wariant 4, a.a. 64-269(end), z N-końcowym His-tagiem, wyrażany w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem. MW = 24,4 kDa. To białko ma wyższą MW w SDSPAGE z powodu glikozylacji.
Postać fizyczna
Roztwór wodny
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)