Przejdź do
SRP0645
PD-1, FLAG® -His-Tag, znakowany biotyną
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, SLEB2, Zaprogramowana śmierć komórki 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2670,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
20 kDa
2670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
20 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PDCD1(5133)
General description
Ludzka wydzielana programowana śmierć komórki 1 (PD-1), znana również jako PDCD1, SLEB2, CD279 i HPD-L, GenBank Accession No. NM_005018, a.a. 25-167, z C-końcowymi znacznikami FLAG-Avi-His, MW=20 kDa, wyrażana w systemie ekspresji komórek HEK293. T
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0582SRP0597SRP0599
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
mol wt
20 kDa
mol wt
20 kDa
mol wt
44.5 kDa
mol wt
44.5 kDa
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PDCD1(5133)
Gene Information
human ... PDCD1(5133)
Gene Information
human ... PDCD1(5133)
Gene Information
human ... PDCD1(5133)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)