Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
28.6 kDa
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
28.6 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... VTCN1(79679)
General description
Ludzki wydzielany B7-H4, znany również jako B7x i B7S1, z C-końcowym His-Avitag™. GenBank Accession No. NM_078902, a.a 29-258 wyrażony w systemie ekspresji komórek HEK293 i enzymatycznie znakowany biotyną przy użyciu technologii Avitag™. MW = 28,6 kDa (monomer). To białko ma wyższą M.W. w SDSPAGE z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description recombinant, expressed in HEK 293 cells |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| mol wt 28.6 kDa | mol wt 23.3 kDa |
| form frozen liquid | form frozen liquid |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... VTCN1(79679) | Gene Information human ... HAVCR2(84868) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?