SRP0609
TUT4, 900 -Tag, znakowany biotyną
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
TUT4, Terminalna urydylotransferaza 4, ZCCHC11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
127 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... ZCCHC11(23318)
Opis ogólny
Ludzki TUT4, znany również jako ZCCHC11, numer akcesyjny GenBank NM_001009881, a.a. 212-1313 z C-końcowym tagiem FLAG-Avi-. MW = 127 kDa, wyrażone w systemie ekspresji HEK293. Białko to jest enzymatycznie biotynylowane przy użyciu technologii Avitag™. Potwierdzono, że biotynylacja wynosi ?90%.
Postać fizyczna
Roztwór wodny
Informacje prawne
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)